Consulte el documento Supported Operating Systems en la carpeta Documents del medio de instalación para obtener información acerca de los sistemas operativos admitidos para su uso con Chromeleon 7.
NOTA
Asegúrese de que el idioma del paquete de Chromeleon coincida con el idioma del sistema operativo instalado. Por ejemplo, instale Chromeleon en chino en un sistema operativo en chino.
SUGERENCIA
Cuando se instale Chromeleon en un sistema operativo Windows 10 Enterprise/Pro, la opción Activar inicio rápido (recomendado) se debe desactivar en los ajustes de apagado de Windows 10. Esto garantiza que Chromeleon Instrument Controller Service se detenga correctamente al apagarse el sistema y previene posibles problemas de conexión del instrumento cuando el equipo se vuelve a encender.