Para usar Chromeleon, debe disponer de un código de inicialización de licencia válido que se incluye en el paquete de instalación de Chromeleon. Estos códigos se deben activar dentro del período de gracia (60 días). Los códigos se pueden activar automáticamente desde un ordenador con conexión a Internet, o bien manualmente mediante varios métodos en el caso de los ordenadores que no pueden comunicarse directamente con los servidores de Thermo Fisher.
Una licencia de Chromeleon 7 requiere los siguientes códigos para poder activarla:
- Código de inicialización de licencia (LIC, por sus siglas en inglés): suministrado como parte de la instalación de Chromeleon
- Código de solicitud de licencia (LRC, por sus siglas en inglés): generado por Chromeleon para permitir la activación con Thermo Fisher
- Código de activación de licencia (LAC, por sus siglas en inglés): generado por Thermo Fisher para activar el LIC asociado
Para activar una licencia válida, debe proporcionar el código de inicialización de licencia durante el proceso de instalación del software (Instalación de Chromeleon 7: versión principal y versiones de servicio). Si no lo tiene a mano, puede activar la licencia más adelante (Activación de una licencia).