Puede exportar un informe de Chromeleon para una inyección, una secuencia entera o varias secuencias a otros formatos de archivo. Puede exportar informes tanto de Chromeleon Console como de Chromatography Studio.
Parar exportar un informe desde Chromeleon Console, siga estos pasos:
Procedimiento
- Realice una de las acciones siguientes:
- Para exportar el informe de una inyección, haga clic con el botón derecho en la inyección y, a continuación, seleccione Export (Exportar).
- Para exportar el informe de una secuencia completa, haga clic con el botón derecho en la secuencia y, a continuación, seleccione Export (Exportar).
- Para exportar el informe de varias secuencias, seleccione la secuencias de interés y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Export (Exportar).
- En el Export dialog box (cuadro de diálogo Exportar) que se abre, especifique una plantilla de informe y un canal.
Las plantillas de informe que se incluyen en la secuencia se enumeran en el cuadro Use report template (Usar plantilla de informe).
NOTA
Al exportar varias secuencias, cada secuencia de exporta con su plantilla de informe y su formato de exportación preferidos. Si la plantilla de informe o el formato de exportación de una secuencia no se ha especificado, la secuencia no puede exportarse.
- Especifique si los archivos exportados se van a guardar.
- Seleccione uno o más formatos de exportación para el informe. Puede exportar a varios formatos al mismo tiempo.
- (Opcional) Seleccione
junto a los formatos de exportación seleccionados para definir los parámetros de exportación de cada formato; por ejemplo, cómo se van a llamar los archivos exportados. Seleccione OK (Aceptar).
- La exportación empieza y su progreso se muestra en la barra de notificaciones.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la exportación de resultados, consulte el tema Printing Reports: Export a Report en la ayuda de Chromeleon 7.