Al imprimir los resultados, puede hacer una de las siguientes cosas:
Procedimiento
SUGERENCIA
Con la función Área de repetición automática, puede crear una plantilla de informe adecuada para diversos métodos (sin importar si un método utiliza un canal de datos o varios, o si analiza solo un compuesto o más de uno). Chromeleon genera un informe con los resultados relevantes de manera automática. Para obtener detalles, consulte el tema Define Autorepeat Areas en la ayuda en línea de Chromeleon 7.
Para imprimir los resultados de la inyección seleccionada actualmente:
Procedimiento
- En Chromatography Studio, seleccione la categoría Report Designer (Diseñador de informes).
- En el panel de navegación, seleccione la inyección que desee imprimir.
- Desde el menú de Chromatography Studio, seleccione Print (Imprimir).
- Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.
- En el cuadro de diálogo Imprimir, haga lo siguiente:
- Seleccione la opción Apply to Current Injection (Aplicar a inyección actual).
- Seleccione la impresora que desea utilizar.
- Seleccione las hojas que quiere imprimir.
- Seleccione Print (Imprimir).
- Los resultados de la inyección actual se han impreso.
Para imprimir los resultados de una secuencia completa, siga esos pasos:
Procedimiento
- En Chromatography Studio, seleccione la categoría Report Designer (Diseñador de informes).
- En el panel de navegación, seleccione la inyección que desee imprimir.
- Desde el menú de Chromatography Studio, seleccione Print (Imprimir).
- Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.
- En el cuadro de diálogo Imprimir, haga lo siguiente:
- Seleccione la opción Apply to Current Sequence (Aplicar a secuencia actual).
- Seleccione la impresora que desea utilizar.
- Seleccione las hojas que quiere imprimir. Seleccione la flecha hacia abajo
en la columna Condición para aplicar las condiciones a la hoja seleccionada.
- Seleccione Print (Imprimir).
- Los resultados de la secuencia seleccionada se han impreso.
SUGERENCIA
Para imprimir varias inyecciones de una secuencia, seleccione primero la fila o filas de las inyecciones que desea imprimir, haga clic con el botón derecho en cualquier lugar entre las filas seleccionadas y, a continuación, seleccione Print (Imprimir).
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la impresión de resultados, consulte el tema Printing Reports: Print the Report for a Sequence en la ayuda de Chromeleon 7.