Una vez adquiridos y procesados los datos, puede revisar los resultados y generar informes con ellos.
Creación de un informe en Chromeleon
La secuencia contiene una plantilla de informe asociadaUsar las plantillas de Thermo Scientific existentesCrear una nueva plantilla de informe en Diseñador de informesGuardar, exportar o imprimir un informenonoCrear una plantilla de informe personalizada añadiendo hojas de cálculo, tablas, gráficos y variablesSeleccionar una plantilla de informe existenteModificar una plantilla de informe existente
Puede crear plantillas de informe (que contienen los resultados y otros datos) en cualquier formato y diseño que desee, o bien utilizar una de las plantillas predeterminadas de Chromeleon (véase Revisión y creación de informes de resultados). Para revisar, imprimir y exportar resultados, primero debe asociar una plantilla con la secuencia.
En Chromeleon, puede crear un informe electrónico con hojas de cálculo que contengan cromatogramas, tablas, gráficas, curvas de calibración y otros valores. Puede exigir que los informes electrónicos se sometan a un proceso de firma electrónica para su aprobación.