Durante el análisis, resulta útil supervisar la señal del detector y otros parámetros del instrumento (como presión y temperatura).
Para supervisar un análisis en curso, haga lo siguiente:
Procedimiento
  1. En Chromeleon Console, en la categoría Instrumentos, seleccione el nombre del instrumento en el panel de navegación.
  2. Seleccione el ePanel Home (Inicio) en el área de trabajo para supervisar la señal del detector y el seguimiento de auditoría.
NOTA
Los valores de otros módulos pueden supervisarse en los respectivos ePanels.