Cuando esté satisfecho con el estado de preparación del instrumento para el análisis, puede iniciar la secuencia (véase Inicio de la secuencia).
Para iniciar la secuencia, siga esos pasos:
Procedimiento
- En Chromeleon Console, seleccione la categoría Data (Datos).
- En el panel de navegación, seleccione la secuencia que desee ejecutar.
- La secuencia se abre en el área de trabajo.
- Añada la secuencia a la cola mediante una de las siguientes acciones:
- Seleccione la flecha hacia abajo del botón Inicio y, a continuación, seleccione Add to Queue (Añadir a la cola).
- Seleccione el botón Start (Inicio) para añadir la secuencia a la cola e iniciar la cola de inmediato.
La secuencia se añade a la cola. Si la cola está vacía, la aplicación realiza un Ready Check (Comprobación de preparación). Si no hay errores, la aplicación inicia la cola.
NOTA
La cola de Chromeleon puede utilizarse para programar varias secuencias que se ejecuten consecutivamente. Consulte el tema Managing Queues en la ayuda de Chromeleon 7 para obtener información acerca del uso de colas.