Para comprobar si el instrumento está preparado, haga lo siguiente:
Procedimiento
- En Chromeleon Console, en la categoría Instrumentos, seleccione el instrumento haciendo clic en su nombre en el panel de navegación.
- En el área de trabajo seleccione la pestaña ePanel para el módulo correspondiente. Por ejemplo, para comprobar la línea base, seleccione el ePanel del detector y el botón Monitor Baseline (Supervisar línea base).