Una plantilla de informe es un archivo similar a una hoja de cálculo que define cómo se muestran, imprimen o exportan los datos.
Parar crear una plantilla de informe, siga estos pasos:
Procedimiento
- En Chromeleon Console, en el menú Create (Crear), seleccione Report Template (Plantilla de informe).
- Seleccione una de las plantillas predefinidas y, a continuación haga clic en OK (Aceptar).
- Seleccione una ubicación para el archivo y escriba un nombre de archivo. Seleccione OK (Aceptar) para guardar la plantilla de informe y cerrar el asistente.
- La plantilla de informe se abre en Chromatography Studio en la categoría Diseñador de informes.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre cómo crear una plantilla de informe, consulte el tema Designing Reports: Open a Report or Create a Report Template en la ayuda de Chromeleon 7.