Un método de procesamiento es un conjunto de parámetros que se utiliza para analizar nuevos datos de cromatografía sin procesar. Un método de procesamiento normalmente incluye valores de procesamiento de señales, parámetros de detección de picos, un conjunto definido de componentes con parámetros de identificación de picos y valores de calibración.
Parar crear un método de procesamiento, siga estos pasos:
Procedimiento
- En Chromeleon Console, en el menú Create (Crear), seleccione Processing Method (Método de procesamiento).
- Introduzca un nombre, seleccione una ubicación de archivo y escriba un comentario (añadir un comentario es opcional).
- Haga clic en Finish (Finalizar) para guardar el método de procesamiento y cerrar el asistente.
- El nuevo método de procesamiento se abre en Chromatography Studio.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la creación de un método de procesamiento, consulte el tema Creating/Modifying Processing Methods: Create a Processing Method en la ayuda de Chromeleon 7.