Un método de instrumento es un conjunto de instrucciones almacenado para controlar un instrumento. Un método de instrumento se crea con el Asistente de método de instrumentos y puede editarse en el Editor de método de instrumentos.
Parar crear un método de instrumento, siga estos pasos:
Procedimiento
- En la categoría Instrumentos de Chromeleon Console, seleccione el instrumento en el panel de navegación para el que desee crear un método de instrumento.
- En el menú Create (Crear), seleccione Instrument Method (Método de instrumento). Siga las instrucciones en pantalla para completar cada página del Asistente de método de instrumentos y, a continuación, seleccione Finish (Finalizar).
- El método de instrumento creado se abre en Chromeleon Chromatography Studio.
- (Opcional) Revise el método de instrumento seleccionando las vistas del módulo de los módulos cuyos ajustes quiera editar en el panel de navegación y, a continuación, edite los ajustes del módulo, si es necesario.
- Seleccione Save Changes (Guardar cambios) en la barra de herramientas de acceso rápido y, a continuación, especifique una ubicación y un nombre del método de instrumento.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la creación de un método de instrumento, consulte el tema Creating/Modifying Instrument Methods: Create an Instrument Method en la ayuda de Chromeleon 7.