Una secuencia determina cómo debe procesarse un grupo de inyecciones. La lista de inyecciones (véase Inyecciones) es el elemento principal de la secuencia. Esta lista agrupa las inyecciones por orden de procesamiento e incluye las variables de las mismas (nombre, tipo, etc.) que caracterizan cada inyección. Pueden incluirse varios artículos de datos en una secuencia.
Preparación de una secuencia en Chromeleon
Usar una secuencia existenteCrear una secuencia nuevaUsar una secuencia existente como plantillaUsar los resultados de una consulta de inyecciónUsar una lista de trabajo de LIMSUsar el Asistente de secuenciasEjecutar el Asistente de eWorkflowModificar la secuenciaModificar los datos que definen una secuenciaModificar una lista de inyeccionesCambiar el instrumento asignadoModificar o añadir un método de instrumentoModificar o añadir un método de procesamientoModificar o añadir ajustes de vistaModificar o añadir una plantilla de informeModificar o añadir una biblioteca de espectrosEjecutar la secuencianono
Puede crear una secuencia en Chromeleon Console, desde las consultas de inyección, desde las listas de trabajo de LIMS o mediante un eWorkflow (véase Creación de una secuencia).
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre las distintas opciones para crear secuencias, consulte el tema Editing Sequences and Injection Lists: Create a Sequence de la ayuda de Chromeleon 7.
Una secuencia solo puede tener una instancia de los siguientes tipos de datos:
  • Injection list (Lista de inyecciones): un grupo de inyecciones que se analizan en el orden en que están enumeradas. Una secuencia solo puede tener una lista de inyecciones.
  • Injection results (Resultados de inyección): los datos cromatográficos adquiridos para cada inyección, según define la lista de inyecciones.
  • Assigned Instrument (Instrumento asignado): cada inyección puede tener un método de instrumento distinto, pero solo se puede asignar un instrumento a una secuencia cada vez.
  • Electronic Report (Informe electrónico): los resultados de una secuencia que se almacenan como una copia impresa electrónica asociada con la secuencia. El informe electrónico le permite firmar los resultados de una secuencia con una firma electrónica.
Una secuencia puede tener varias instancias de los siguientes tipos de datos:
  • Instrument method (Método de instrumento): los comandos utilizados para controlar un instrumento cuando adquiere datos.
  • Processing method (Método de procesamiento): los parámetros utilizados para evaluar los resultados de inyección.
  • View settings (Ajustes de vistas): los ajustes utilizados para mostrar los datos en Chromatography Studio.
  • Report template (Plantilla de informe): la plantilla utilizada para imprimir resultados de inyección.
  • UV Spectral library (Biblioteca de espectros UV): un grupo de espectros utilizado para identificar sustancias desconocidas.
Para crear una secuencia usando Sequence Wizard (Asistente de secuencias), siga estos pasos:
Procedimiento
  1. En la categoría Instrumentos de Chromeleon Console, seleccione el instrumento en el panel de navegación para el que desea crear una secuencia.
  2. En el menú Create (Crear), seleccione Sequence (Secuencia).
  3. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para completar cada página del Asistente de secuencias y, a continuación, seleccione Finish (Finalizar).
  4. Seleccione la ubicación de la nueva secuencia, escriba un nombre y, a continuación, seleccione Save (Guardar).
  5. La nueva secuencia se muestra en el área de trabajo de Chromeleon Console.
Para crear una secuencia mediante el Asistente de secuencias en Chromeleon Console, deben prepararse los siguientes datos: