Antes de poder controlar un instrumento, debe conectar los módulos al Chromeleon Instrument Controller.
Para conectar los módulos siga estos pasos:
Procedimiento
  1. En Chromeleon Console, seleccione la categoría Instruments (Instrumentos) y, a continuación, haga clic en el nombre del instrumento en el panel de navegación.
  2. En el área de trabajo, seleccione la pestaña ePanel para el módulo deseado (por ejemplo, Bomba).
  3. Según la interfaz de usuario del instrumento, haga una de las siguientes acciones:
  4. Seleccione la casilla de verificación Connect (Conectar).
  5. Mueva la barra deslizante para conectar el módulo o el instrumento a Chromeleon.
  6. El color verde indica que se ha establecido una conexión.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la conexión de instrumentos, consulte el tema Controlling Instruments in the Console en la ayuda de Chromeleon 7.