Si el servicio Instrument Controller está detenido, inícielo siguiendo estos pasos:
Procedimiento
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono de bandeja de Chromeleon del área de notificación de la barra de tareas de Windows.
  2. Seleccione Start Chromeleon Instrument Controller.
Para obtener más información sobre Chromeleon Services Manager, véase Chromeleon Services Manager.