Los eWorkflows son procedimientos electrónicos para automatizar los procesos de laboratorio relacionados con un análisis cromatográfico.
Un eWorkflow contiene un conjunto de plantillas (como para métodos de instrumento, ajustes de vista o de informes) y un conjunto de reglas. Las reglas definen diversos parámetros de un eWorkflow, por ejemplo, el diseño de la secuencia (como el número máximo de inyecciones desconocidas permitidas entre estándares de calibración) y la lista de instrumentos de la red adecuados para el análisis. Cuando inicia un eWorkflow, se crea una secuencia con archivos asociados predefinidos y una estructura bien definida.
La lista de eWorkflows disponibles está visible en el panel de navegación. En el área de trabajo, se ofrece una vista general de los instrumentos (incluyendo sus estados) que se pueden utilizar con el eWorkflow. Desde la misma, puede ejecutar un eWorkflow y recibir instrucciones a largo del proceso para crear una secuencia adecuada.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre la creación y el uso de eWorkflows, consulte el tema Creating eWorkflows en la ayuda de Chromeleon 7.
Mediante las etiquetas de eWorkflow podrá organizar y agrupar eWorkflows para reducir una larga lista de ellos a solo los que sean de interés para usted o para un grupo de usuarios.
SUGERENCIA
Para obtener más información, consulte el tema Managing Data: Organize eWorkflows en la ayuda de Chromeleon 7.