Una secuencia es un conjunto de inyecciones analizadas y procesadas juntas en series. Cada inyección está representada como una fila en la secuencia (lo mismo sucede para las inyecciones duplicadas). Las inyecciones pueden pertenecer a uno de los siguientes tipos:
Unknown (Desconocida): una inyección para la que la presencia o la ausencia de los componentes (y sus cantidades) debe determinarse durante el análisis.
Calibration Standard (Estándar de calibración): una inyección con una concentración conocida de los componentes. Los estándares de calibración se utilizan para crear curvas de calibración.
Check Standard (Estándar de comprobación): una inyección con concentraciones conocidas de los componentes. Los estándares de comprobación se utilizan para verificar la calibración.
Blank (Nula): una inyección que se utiliza para caracterizar la señal de fondo (línea base) o para garantizar que no se detecten componentes no deseados. En la inyecciones “nulas” se puede realizar o no una inyección real.
Matrix (Matriz): la matriz de la inyección. Las áreas de picos de la matriz pueden restarse de las áreas de picos correspondientes en las demás inyecciones de la secuencia.
Unspiked (Incomparable): una inyección Unknown (Desconocida) que se analiza con el método de adición estándar.
Spiked (Comparable): una inyección Unknown (Desconocida) que se analiza con el método adición estándar, con la adición de cantidades conocidas de componentes.