Un repositorio de datos () es un recipiente de todos los datos. La categoría Data (Datos) proporciona acceso a todos los datos que están almacenados en cada repositorio de datos conectado.
Un repositorio de datos puede contener los objetos siguientes:
Folder (Carpeta): un recipiente para objetos. Utilice carpetas para organizar los datos en un repositorio de datos.
Sequence (Secuencia): un conjunto de inyecciones que están relacionadas entre sí. Una secuencia típica consta de un instrumento, un método de procesamiento, una plantilla de informe y un archivo de ajustes de vista.
Instrument Method (Método de instrumento): un conjunto de comandos temporizados para un instrumento que se ejecutan durante un análisis cromatográfico.
Processing Method (Método de procesamiento): un conjunto de parámetros (incluidos parámetros para la calibración y detección de picos) que se utilizan para evaluar un cromatograma.
Report Template (Plantilla de informe): archivo que define cómo se muestran, imprimen o exportan los datos. Una plantilla de informe también puede contener cálculos. Cuando se aplica a una secuencia (para ver, imprimir o exportar los resultados) el resultado se denomina informe.
Electronic Report (Informe electrónico): versión electrónica de los resultados de una secuencia.
View Settings (Ajustes de vistas): estos ajustes definen cómo se presentan los datos en la pantalla e incluyen ajustes para las tablas interactivas de resultados, los cromatogramas, las curvas de calibración, etc.
UV Spectral Library (Biblioteca de espectros UV): conjunto de espectros que se utiliza para la identificación de picos.
Query (Consulta): una búsqueda en un repositorio de datos que se puede usar para buscar inyecciones que coincidan con criterios específicos.
Instrument Audit Trails (Seguimientos de auditoría de instrumentos): un registro de los eventos de instrumentos como la configuración del sistema, los comandos ejecutados y los mensajes de error.