Con Instrument Configuration Manager, puede añadir, configurar o eliminar instrumentos y módulos, así como realizar conexiones a los instrumentos y hacer un seguimiento de los cambios aplicados a los instrumentos en el Instrument Configuration Manager.
La ventana Instrument Configuration Manager está dividida en 5 áreas (véase Instrument Configuration Manager).
Ventana Chromeleon Instrument Configuration Manager
12345
No.DescriptionNo.Description
1
Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Instrument Configuration Manager.
4
Panel de navegación: En el panel de navegación, puede ver los nombres de todos los ordenadores que están ejecutando un Instrument Controller Service y que están actualmente conectados a un Instrument Controller.
2
Barra de menús: La barra de menús enumera los comandos. Puede abrir o importar archivos, editar la configuración de los instrumentos y gestionar la vista de los distintos comandos en la barra de menús. También puede gestionar el controlador de instrumentos y abrir la ayuda del Instrument Configuration Manager.
5
Área de trabajo: Muestra los detalles del proceso de configuración.
3
Barra de herramientas: Puede añadir módulos, dispositivos e interfaces compartibles a un instrumento seleccionando los botones de la barra de herramientas.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre trabajar con el Chromeleon Instrument Configuration Manager, consulte la ayuda de Chromeleon Instrument Configuration Manager.