Los servicios de Chromeleon se ejecutan en segundo plano sin una interfaz de usuario directa. Un icono junto al nombre de cada servicio indica su estado. Estos iconos son los siguientes:
- El icono verde indica que el servicio se está ejecutando.
- El icono gris indica que el servicio está detenido.
- El icono naranja indica que el servicio se está iniciando o deteniendo.
- El icono negro indica que el servicio no está instalado o no puede notificarse.