El servicio Chromeleon Instrument Controller administra los procesos de los instrumentos en tiempo real (comunicaciones, control y obtención de datos). Se ejecuta en segundo plano como un servicio de Windows en los PC a los que los instrumentos están conectados físicamente. El estado de este servicio se representa mediante un icono ( o
) en el área de notificación de la barra de tareas de Windows.