Chromeleon Services Manager es un programa de Chromeleon que muestra los estados de los servicios de Chromeleon y le permite iniciar y detener el servicio Instrument Controller. El programa Chromeleon Services Manager suele aparecer minimizado en forma de símbolo de Chromeleon en el área de notificación de la barra de tareas de Microsoft™ Windows. La ventana Services Manager se divide en cuatro áreas (véase Chromeleon Services Manager).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Chromeleon Services Manager. | 3 | Área Other Chromeleon services: Muestra información sobre servicios de Chromeleon distintos del Instrument Controller Service. Utilice el botón Manage Services para ampliar u ocultar la lista de servicios. Puede iniciar, reiniciar o detener los servicios o la selección de varios servicios. |
2 | Área Instrument Controller Service: Muestra información sobre el estado del Instrument Controller. | 4 | Área Some Services Running: Muestra un resumen de los estados de los servicios e información detallada sobre los errores. |
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre Chromeleon Services Manager, consulte el tema Chromeleon Services Manager en la ayuda de Chromeleon 7.