La ventana Chromatography Studio se abre al hacer doble clic en un archivo en la ventana Chromeleon Console y proporciona acceso a las siguientes tareas:
  • Visualizar y procesar sus datos de cromatografía
  • Crear y modificar métodos del instrumento y de procesamiento
  • Crear y modificar plantillas de informes
  • Buscar y editar la biblioteca de espectros
  • Imprimir y exportar datos
La ventana Chromatography Studio se divide en ocho áreas (véase Chromatography Studio).
Ventana Chromatography Studio
12345678
No.DescriptionNo.Description
1
Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Chromatography Studio.
5
Panel de navegación: El panel de navegación de la Chromeleon Console contiene listas de Injections, Sequences, Channels, Components, Processing Methods, Report Templates, Electronic Reports e iconos que indican el estado de cada uno de estos elementos. Utilice estas listas para desplazarse por los objetos relacionados con el procesamiento de datos. Al seleccionar un único elemento de una lista, se actualizan los datos procesados que aparecen en el área de trabajo respecto a dicho elemento. Por ejemplo, si se selecciona una inyección en la lista de inyecciones, se actualizan todos los paneles del área de trabajo respecto a la inyección seleccionada.
2
Pestañas de la cinta: Cada pestaña de la cinta está relacionada con una tarea, como la definición de un método de procesamiento o el diseño de un gráfico. Para reducir la acumulación de elementos, las pestañas contextuales de la cinta solo se muestran cuando se activa el objeto que controlan.
6
Barras de categoría: Cuando selecciona una barra de categoría, el contenido de las otras áreas cambia para mostrar la información y los controles correspondientes a dicha categoría. Por ejemplo, si selecciona la barra de categoría Report Designer, el panel de navegación muestra las hojas de trabajo de una plantilla de informe.
3
Botón Studio: Ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana Chromatography Studio. Utilice este botón para abrir el menú Chromatography Studio. Desde este menú, puede abrir, imprimir o exportar datos. También puede guardar las modificaciones que haya realizado en Chromatography Studio.
7
Barra de estado: Muestra el nombre de usuario y el rol del usuario actual.
4
Cinta: Le ayuda a encontrar rápidamente los comandos que necesita para llevar a cabo una tarea. Los comandos están en grupos, y uno o más grupos de comandos se reúnen en una pestaña.
8
Área de trabajo: El área de trabajo puede estar llena de paneles que se definen y manejan desde la cinta. Al seleccionar un panel específico en el área de trabajo, se pueden mostrar nuevas pestañas en la cinta.
NOTA
La disponibilidad de categorías en Chromatography Studio puede variar dependiendo de lo siguiente:
  • Datos actuales: por ejemplo, las categorías Procesamiento de MS no objetivo y Deconvolución de proteínas intactas (IPD) solo están disponibles cuando hay datos de MS presentes en la secuencia. La categoría Biblioteca de espectros UV solo está disponible cuando hay presentes datos de absorbancia de campos 3D o cuando se visualiza una biblioteca de espectros por su cuenta. Para las secuencias con datos que no se han adquirido aún, todas las categorías están habilitadas por las licencias y los componentes instalados.
  • Licencias y componentes instalados: por ejemplo, las categorías Procesamiento de MS no objetivo e IPD solo se habilitan con las licencias correspondientes. Además, para habilitar la categoría IPD, debe estar instalado el Motor de deconvolución térmica.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre Chromatography Studio, consulte el tema Using the Chromatography Studio en la ayuda de Chromeleon 7.