La ventana Chromeleon Console le permite controlar los instrumentos, explorar todos los datos y utilizar o administrar los eWorkflows.
Al iniciar Chromeleon 7, la ventana Chromeleon Console es la primera que se abre. La ventana Chromeleon Console está dividida en seis áreas (véase Chromeleon Console).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Chromeleon Console. | 4 | Barras de categoría: Cuando selecciona una barra de categoría, el contenido de las otras áreas cambia para mostrar la información y los controles correspondientes a esa categoría. Por ejemplo, si selecciona la barra de categoría Data, el panel de navegación muestra un árbol de datos, y el área de trabajo muestra los detalles del contenido del elemento seleccionado actualmente en el árbol. |
2 | Barra de menús: Enumera los comandos que siguen siendo los mismos en todas las vistas de la ventana Chromeleon Console. Algunos comandos podrían estar desactivados cuando no son aplicables a la categoría actual o al elemento de datos actualmente seleccionado en el panel de navegación o en el área de trabajo. | 5 | Barra de estado: A la izquierda, muestra el nombre del elemento que está actualmente seleccionado en el panel de navegación. A la derecha, muestra el nombre de usuario y el rol del usuario actual. |
3 | Panel de navegación: Utilice este panel para examinar y seleccionar los elementos dentro de la categoría Instruments, la categoría Data o la categoría eWorkflows. | 6 | Área de trabajo: Muestra los detalles del contenido del elemento seleccionado en el panel de navegación. |
El panel de navegación le permite explorar y seleccionar artículos dentro de cualquiera de estas categorías:
- Categoría de datos: muestra artículos de datos en forma de árbol de datos para los repositorios de datos seleccionados.
- Categoría de instrumentos: muestra una lista de instrumentos configurados que pueden agruparse por su controlador de instrumentos.
- Categoría de eWorkflows: muestra una lista de eWorkflows agrupados por los repositorios de datos en los que están guardados.
El panel de navegación cuenta con un filtro de nivel superior que le permite controlar qué instrumentos, repositorios de datos o eWorkflows se muestran. Los filtros son los siguientes:
Locales: filtro que muestra solo los artículos que están disponibles en la estación de trabajo local de Chromeleon
Todos: filtro que muestra todos los artículos disponibles en el dominio de Chromeleon
Favoritos: filtro que muestra solo los artículos de uso común
Personalizado: filtro que muestra artículos con base en el texto introducido por el usuario
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre Chromeleon Console, consulte el tema Using the Chromeleon Console en la ayuda de Chromeleon 7.