Chromeleon Administration Console es el punto de acceso central de todas las tareas administrativas en Chromeleon. En Chromeleon Administration Console, puede hacer lo siguiente:
  • Administrar usuarios
  • Asignar licencias
  • Planear y organizar tareas con el Scheduler
  • Definir políticas y unidades organizativas globales
  • Administrar repositorios de datos
  • Configurar el servicio Discovery
  • Monitorizar otros servicios de Chromeleon
  • Administrar recursos de dominio
La ventana Administration Console se divide en cuatro áreas (véase Administration Console).
Ventana Administration Console
1234
No.DescriptionNo.Description
1
Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Administration Console.
3
Barra de estado: A la izquierda, muestra el nombre del usuario actual. A la derecha, muestra el estado del controlador de dominio de Chromeleon y el nombre de usuario del usuario actual.
2
Barra de menús: Utilice esta barra para examinar y seleccionar elementos.
4
Área de trabajo: Muestra los detalles del contenido del elemento seleccionado en la barra de menús.
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre Administration Console, consulte el tema Administering Chromeleon en la ayuda de Chromeleon 7.