Die Chromeleon Administration Console ist der zentrale Zugriffspunkt für alle administrativen Aufgaben in Chromeleon. In der Chromeleon Administration Console können Sie Folgendes tun:
  • Anwender verwalten
  • Lizenzen zuweisen
  • Mit dem Scheduler Aufgaben planen und organisieren
  • Eine große Anzahl an eWorkflows verwalten
  • Globale Richtlinien und Organisationseinheiten definieren
  • Datendepots verwalten
  • Den Discovery Service (Ermittlungsdienst) konfigurieren
  • Andere Chromeleon-Dienste überwachen
  • Domänenressourcen verwalten
Das Fenster Administration Console ist in vier Bereiche unterteilt (siehe Abbildung 2: Administration Console).
Abbildung Fenster Administration Console
1234
No.DescriptionNo.Description
1
Titelleiste: Durch Klick mit der rechten Maustaste in die Titelleiste können Sie das Fenster der Administration Console minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder seine Größe verändern.
3
Statusleiste: Links wird der Name des aktuellen Anwenders angezeigt. Rechts wird der Status des Chromeleon Domain-Controllers und der Benutzername des aktuellen Anwenders angezeigt.
2
Menüleiste: Verwenden Sie diese Leiste zum Durchsuchen und Auswählen von Elementen.
4
Arbeitsbereich: Zeigt Einzelheiten des Inhalts für das in der Menüleiste ausgewählte Element an.
TIPP
Weitere Informationen zur Administration Console finden Sie unter Administering Chromeleon in der Chromeleon 7 Hilfe.