Le Chromeleon Services Manager est un programme utilitaire permettant d’afficher l’état des services Chromeleon et de démarrer et d’arrêter l’Instrument Controller Service. Le programme Chromeleon Services Manager est normalement réduit sous forme d’une icône Chromeleon dans la zone de notification de la barre des tâches Microsoft™ Windows. La fenêtre Services Manager est divisée en quatre zones.
Illustration Fenêtre Chromeleon Services Manager
1234
No.DescriptionNo.Description
1
Barre de titre : vous pouvez faire un clic droit n’importe où dans la barre de titre pour réduire, agrandir, restaurer, déplacer ou redimensionner la fenêtre Chromeleon Services Manager.
3
Zone Other Chromeleon Services : affiche des informations sur les services Chromeleon autres qu’Instrument Controller. Utilisez le bouton Manage Services pour développer ou cacher la liste de services. Vous pouvez démarrer, redémarrer ou interrompre les services ou la sélection de plusieurs services.
2
Zone Instrument Controller Service : affiche des informations sur l’état de l’Instrument Controller.
4
Zone Some Services Running : affiche une synthèse de l’état des services et des informations détaillées sur les erreurs.
NOTE
Pour en savoir plus sur le Chromeleon Services Manager, consultez la rubrique Chromeleon Services Manager dans l’Aide de Chromeleon 7.