In der Systemkonfigurationsphase werden im Rahmen des Installationsvorgangs verschiedene Aufgaben ausgeführt. Diese können mithilfe der Option /config: setup unterdrückt werden.
Die meisten Argumente können über True oder False aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig werden diese Ausgaben ausgeführt (True). In den folgenden Tabellen sind die Systemkonfigurationsaufgaben aufgeführt, die als Argumente für die Option /config: verwendet werden können. Alle Systemkonfigurationsschritte können auch in einer Antwortdatei definiert werden.
Aufgaben in Bezug auf Datendepots
Argument | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiviert oder deaktiviert die Erstellung des Data Vaults ChromeleonLocal. |
| Aktiviert oder deaktiviert die Erstellung des standardmäßigen XVault. |
| Gruppenargument: Aktiviert oder deaktiviert alle Aufgaben mit Bezug auf die Datendepots:
|
| Aktiviert oder deaktiviert die Aktualisierung des Datenbankschemas bestehender lokaler Datendepots. |
| Führt ein Sicherheitsupdate für lokale Datendepots aus. |
Dienstkonfigurationsaufgaben
Argument | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes SQL Server Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes SQL Browser Service. |
| Die Chromeleon-Versionen auf Basis von 7.2 SR5 und 7.2.x enthalten einen Hash-Algorithmus, der eine erhöhte Transportsicherheit bietet. Wenn Sie Chromeleon 7.2 SR5 oder eine 7.2.x-Version auf Computern in einer Serverumgebung installieren, auf den Client-Computern jedoch weiterhin ältere Chromeleon-Versionen (<7.2 SR5) nutzen, muss der Verwendung des veralteten Algorithmus parallel dazu zugestimmt werden, um die Kompatibilität sicherzustellen. Beachten Sie, dass diese ein Sicherheitsrisiko darstellt.
|
| Gruppenargument: Aktiviert oder deaktiviert alle dienstbezogenen Aufgaben:
|
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon Cache Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon Data Vault Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon Discovery Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon Instrument Controller Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon License Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon Scheduler Service. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Programms Chromeleon Services Manager. |
| Aktiviert oder deaktiviert den Start des Dienstes Chromeleon User Management Service. |
Sonstige Aufgaben
Argument | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiviert oder deaktiviert die individuelle Anpassung der Agilent ICF-Anwendung. |
| Definiert das Update-Abrufintervall in Sekunden. Die angegebenen Werte müssen zwischen 1 und 600 Sekunden liegen. Voreinstellung: 20 s. |
| Gibt die Chromeleon-Domäne an, der beizutreten ist. (Das heißt den Hostnamen des Chromeleon Domain Controller) |
| Aktiviert oder deaktiviert die Verschlüsselung der Benutzerdatenbank. |
| Aktiviert oder deaktiviert die Konfiguration der Windows-Firewall durch die Regelerstellung für Folgendes:
|
| Kann zusammen mit dem Schalter |
| Aktiviert oder deaktiviert die Migration von Sequenz-Warteschlangen aus dem getrennten Speicher. |
| Gibt die Organisationseinheit des Chromeleon Clients an. Bei Angabe einer nicht vorhandenen Organisationseinheit schlägt dieser Vorgang fehl. |
| Gibt an, ob der Chromeleon Client Updates des Chromeleon Domain Controller abrufen soll. |
| Entfernt eine vorhandene Chromeleon Addins-Datenbank. |
| Gibt an, ob der Chromeleon Client Push-Benachrichtigungen vom Chromeleon Domain Controller erhalten soll. |
|
In Chromeleon 7.2 SR5 wurden neue Zertifikate für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Chromeleon-Diensten und den Chromeleon Client-Anwendungen eingeführt, die zur Verbesserung der Übertragungssicherheit beitragen sollen. Wenn Sie Chromeleon 7.2 SR5 oder später auf Computern in einer Serverumgebung installieren, auf den Client-Computern jedoch weiterhin ältere Versionen nutzen, müssen die veralteten Zertifikate parallel dazu ausgeführt werden, um die Kompatibilität sicherzustellen. Beachten Sie, dass diese ein Sicherheitsrisiko darstellt. |
| Aktiviert oder deaktiviert die Timeout-Einstellung der Maschinenkonfigurations-Transaktion. |
Das nachfolgende Beispiel zeigt die Verwendung der Option /config: für das Folgende:
- Unterdrücken des Upgrades des Datenbankschemas
- Definieren einer Chromeleon-Domäne während einer stillen Installation
HINWEIS
Der Befehl muss in einer Zeile eingegeben werden.
Install.exe /s /c:UpdateDataVaults=False;Domain=“MyCMD”