Bestimmte Programme wie Virenscanner und Support-Assistenz-Tools können die Datenaufnahme behindern, auch wenn sie so eingestellt werden, dass sie Aufgaben dann durchführen, wenn der Computer untätig ist oder eine geringe CPU-Auslastung aufweist. So eine Einstellung sollte vermieden werden. Stattdessen empfiehlt sich, Programme, deren Aktivität auf diese Weise zeitlich geplant werden kann, entweder auszuschalten oder manuell auszuführen, wenn der Computer gerade keine Daten erfasst.
TIPP
Bei der Installation, Aktualisierung oder Deinstallation sämtlicher Microsoft-Produkte oder anderer Fremdsoftware sollten Sie vorab wissen, ob gerade Chromeleon-Warteschlangen ausgeführt werden. Über den Chromeleon Activity Check können Sie prüfen, ob Systeme mit Chromeleon-Bezug gerade aktiv sind.
Prozesse in Chromeleon, bei denen temporäre Dateien eine Rolle spielen, können weiterhin durch Fremdsoftware wie verteilte Dateisysteme, Synchronisationsprogramme, oder Backup-Programme behindert werden. Schließen Sie aus, dass Fremdsoftware temporäre Chromeleon-Dateien und -Ordner (wie zum Beispiel den temporären Speicher für Rohdaten *.rtmp) beobachtet oder parst, um Probleme zu vermeiden.