Exit-Codes geben an, wie erfolgreich ein einzelner Befehl war. In der folgenden Tabelle sind die Exit-Codes für Install.exe aufgeführt.
Setup-Status | Kein Neustart erforderlich | Neustart erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Success (Erfolgreich) | 0x00000000 [0] | 0x00000bc2 [3010] | Erfolgreiche Installation. |
Success but incomplete (Erfolgreich, aber unvollständig) | 0x80040000 [-2147221504] | 0x80048000 [-2147188736] | Erfolgreiche Installation aller wichtigen Pakete, aber die Installation von mindestens einem anderen Paket ist fehlgeschlagen. |
Block (Sperre) | 0x80044000 [-2147205120] | 0x8004c000 [-2147172352] | Während der Installation wurde eine Sperrbedingung vorgefunden. |
Abbrechen | 0x00000642 [1602] | 0x80048642 [-2147187134] | Die Installation wurde abgebrochen oder UAC ist fehlgeschlagen oder abgelaufen. |
Incomplete – restart required (Unvollständig – Neustart erforderlich) | k. A. | 0x80048bc7 [-2147185721] | Ein Neustart ist erforderlich, damit die Installation fortgesetzt werden kann. |
Failure (Fehler) | 0x00000643 [1603] | 0x80048643 [-2147187133] | Während der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. |