Beim Drucken von Ergebnissen können Sie Folgendes tun:
Vorgehen
TIPP
Über die Funktion Autorepeat Area (Bereich für automatische Wiederholung) können Sie eine einzelne Report-Vorlage erstellen, die für diverse Methoden geeignet ist (unabhängig davon, ob eine Methode einen oder mehrere Datenkanäle verwendet oder eine oder mehrere Substanzen analysiert). Chromeleon gibt die relevanten Ergebnisse automatisch als Report aus. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Define Autorepeat Areas in der Chromeleon 7 Hilfe.
So drucken Sie die Ergebnisse der aktuell ausgewählten Injektion:
Vorgehen
- Wählen Sie im Chromatography Studio die Kategorie Report Designer aus.
- Wählen Sie im Navigationsbereich die zu druckende Injektion aus.
- Wählen Sie im Chromatography Studio-Menü Print (Drucken) aus.
- Das Dialogfeld Print (Drucken) öffnet sich.
- Führen Sie im Dialogfeld Print (Drucken) Folgendes aus:
- Wählen Sie die Option Apply to Current Injection (Auf aktuelle Injektion anwenden) aus.
- Wählen Sie den gewünschten Drucker aus.
- Wählen Sie die zu druckenden Blätter aus.
- Wählen Sie Print (Drucken) aus.
- Die Ergebnisse der aktuellen Injektion werden nun gedruckt.
So drucken Sie die Ergebnisse einer gesamten Sequenz:
Vorgehen
- Wählen Sie im Chromatography Studio die Kategorie Report Designer aus.
- Wählen Sie im Navigationsbereich die zu druckende Injektion aus.
- Wählen Sie im Chromatography Studio-Menü Print (Drucken) aus.
- Das Dialogfeld Print (Drucken) öffnet sich.
- Führen Sie im Dialogfeld Print (Drucken) Folgendes aus:
- Wählen Sie die Option Apply to Current Sequence (Auf aktuelle Sequenz anwenden) aus.
- Wählen Sie den gewünschten Drucker aus.
- Wählen Sie die zu druckenden Blätter aus. Wählen Sie den Abwärtspfeil
in der Spalte Condition (Bedingung), um die Druckvorgaben für das ausgewählte Blatt festzulegen.
- Wählen Sie Print (Drucken) aus.
- Die Ergebnisse der aktuellen Sequenz werden nun gedruckt.
TIPP
Wenn Sie mehrere Injektionen einer Sequenz drucken möchten, wählen Sie zunächst die zu druckende(n) Injektionsreihe(n) aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in die ausgewählten Reihen und und wählen Sie dann Print (Drucken).
TIPP
Weitere Informationen zum Ausdrucken der Ergebnisse finden Sie unter Printing Reports: Print the Report for a Sequence in der Chromeleon 7 Hilfe.