Nach der Datenaufnahme und -auswertung können die Ergebnisse überprüft und als Report ausgegeben werden.
Abbildung Einen Report in Chromeleon erstellen
Sequenz enthält eine verbundene Report-VorlageBestehende Thermo Scientific Vorlagen verwendenEine neue Report‐Vorlage im Report Designer erstellenEinen Report speichern, exportieren oder druckenneinjaneinjaErstellen Sie eine benutzerdefinierte Report-Vorlage, indem Sie Kalkulationstabellen, Tabellen, Diagramme und Variablen hinzufügenWählen Sie eine bestehende Report-Vorlage ausÄndern Sie eine bestehende Report-Vorlage
Zur Ausgabe von Ergebnissen und anderen Daten in einem beliebigen Format und Layout können Sie Report‐Vorlagen erstellen oder eine der Standardvorlagen (siehe Ergebnisse überprüfen und ausgeben) von Chromeleon nutzen. Wenn Sie Ergebnisse überprüfen, ausdrucken und exportieren möchten, müssen Sie die Sequenz zunächst mit einer Vorlage verknüpfen.
In Chromeleon ist die Erstellung eines elektronischen Reports möglich; dieser kann Arbeitsblätter enthalten, die zum Beispiel aus Chromatogrammen, Tabellen, Diagrammen, Kalibrierkurven und anderen Werten bestehen. Diese elektronischen Reports erfordern zwecks Freigabe unter Umständen ein elektronisches Unterschriftsverfahren.