Nach der Aufnahme von Daten aus der Chromatographie oder Massenspektrometrie (MS) ist die Datenauswertung möglich. Alle Auswertungsschritte erfolgen im Chromatography Studio und werden in einer Auswertemethode gespeichert.
Eine Auswertemethode wird zur Erkennung und Quantifizierung von Peaks und zur Auswertung der aufgezeichneten chromatographischen Daten verwendet. Das Tool zur Erstellung und Änderung von Methoden zur Auswertung chromatographischer Ergebnisse ist der Processing Method Editor (Editor für Auswertemethoden) (siehe Daten auswerten). Mit diesem Editor können Sie Parameter definieren, die in einer Verarbeitungsmethode verwendet werden sollen, und unter anderem folgende Fragen beantworten:
- Unterhalb welcher Höhe, Breite oder Fläche wird ein Peak ignoriert?
- Welche Peaks werden als Rider eingestuft?
- Wie hoch ist die Konzentration oder Menge der Standardproben?
- Welche Kalibrierungsfunktion wird für die Erstellung einer Kalibrierungskurve verwendet?
- Welche Peaks sind namentlich gekennzeichnet?
Der Processing Method Editor bietet zudem mehrere leistungsstarke Tools, wie den Cobra Peak-Detektionsalgorithmus und den SmartPeaks™ Integrationsassistenten, die Ihnen helfen, Peaks konsistent zu erkennen oder die Basislinie zu bestimmen. Sie können alle erforderlichen Auswertungsparameter in der Auswertemethode einstellen, bevor Sie eine Analyse starten.
HINWEIS
Wenn Sie in der Auswertemethode eine Änderung vornehmen, werden die Ergebnisse aller Injektionen in der Sequenz, für die diese Auswertemethode angewendet wird, umgehend neu berechnet. Es ist daher nicht nötig, die Sequenz neu zu verarbeiten oder manuell Ergebnisse zu aktualisieren.
Chromeleon bietet mehrere vordefinierte Layout-Vorlagen für Auswertemethoden zur Darstellung chromatographischer Daten. Es stehen zwei Kategorien von Vorlagen zur Verfügung, die wie folgt aussehen:
- Layout: Vorlagen mit mehreren Seiten, die jeweils zur Durchführung einer bestimmten Art von Datenauswertung verwendet werden können. Jede Seite enthält Steuerelemente für eine bestimmte Funktion (z. B. Substanzidentifikation oder Kalibrierung). Im Gegensatz zu Standardvorlagen enthalten Layoutvorlagen keine vordefinierten Substanzen und können für die Auswertung aller Arten von Daten verwendet werden.
- Standard: Vorlagen, die nur zur Auswertung von Daten verwendet werden können, die mit einem bestimmten Retentionszeitstandard durchgeführt wurden. (Retentionszeitstandards werden mit bestimmten Verhältnissen von Analyten entwickelt, um ihre Peakflächenverhältnisse auf vordefinierte Verhältnisse abbilden zu können, was bei der Bestimmung der erwarteten Retentionszeiten der Substanzen in einer Probe hilft.) Standardvorlagen unterstützen bei der automatisierten Erstellung von Auswertemethoden, da die Retentionszeiten der Substanzen nicht mehr manuell eingegeben und aktualisiert werden müssen, wenn die Proben unter verschiedenen Bedingungen, auf verschiedenen Systemen oder beidem durchgeführt werden.