Während der Analyse empfiehlt es sich, das Detektorsignal und andere Instrumenten-Parameter (zum Beispiel Druck und Temperatur) zu überwachen.
So überwachen Sie eine laufende Analyse:
Vorgehen
  1. Wählen Sie in der Chromeleon Console die Kategorie Instruments (Instrumente) und wählen Sie im Navigationsbereich den Namen des gewünschten Instruments aus.
  2. Wählen Sie im Arbeitsbereich das ePanel Home (Startseite) aus, um das Detektorsignal und den Audit Trail zu überwachen.
HINWEIS
Die Einstellungen von anderen Modulen können in den entsprechenden ePanels überwacht werden.