Wenn Sie feststellen, dass das Instrument für die Durchführung der Analyse bereit ist, kann eine Sequenz gestartet werden (siehe Sequenz starten).
Gehen Sie wie beschrieben vor, um eine Sequenz zu starten:
Vorgehen
  1. Wählen Sie in der Chromeleon Console die Kategorie Data (Daten).
  2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Sequenz, die Sie starten möchten, aus.
  3. Die entsprechende Sequenz wird im Arbeitsbereich geöffnet.
  4. Fügen Sie der Warteschlange eine Sequenz hinzu, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  5. Wählen Sie den Abwärtspfeil in der Schaltfläche Start und wählen Sie dann Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen).
  6. Wählen Sie die Schaltfläche Start, um die Sequenz zur Warteschlange hinzuzufügen und die Warteschlange umgehend zu initiieren.
Die Sequenz wird zur Warteschlange hinzugefügt. Bei einer leeren Warteschlange wird ein Ready Check (Bereitschaftsprüfung) durchgeführt. Falls keine Fehler vorliegen, wird die Warteschlange durch die Anwendung initiiert.
Abbildung Ausführen von Sequenzen in Chromeleon
Ausführen von Sequenzen in Chromeleon
HINWEIS
Mithilfe der Chromeleon-Warteschlange kann eine Reihe von Sequenzen festgelegt werden, die nacheinander durchgeführt werden sollen. Informationen zur Verwendung von Warteschlangen finden Sie unter Managing Queues in der Chromeleon 7 Hilfe.