Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Instrumentenstatus zu überprüfen:
Vorgehen
- Wählen Sie in der Chromeleon Console die Kategorie Instruments (Instrumente) und wählen Sie im Navigationsbereich das Instrument aus, indem Sie den Namen auswählen.
- Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte ePanel zum entsprechenden Modul aus. Wenn Sie beispielsweise die Basislinie überprüfen möchten, wählen Sie das ePanel des Detektors aus und wählen Sie die Schaltfläche Monitor Baseline (Basislinie überwachen).