Eine Report‐Vorlage ist eine tabellenähnliche Datei, die bestimmt, wie Daten angezeigt, gedruckt und exportiert werden.
Gehen Sie wie beschrieben vor, um eine Report‐Vorlage zu erstellen:
Vorgehen
  1. Wählen Sie in der Chromeleon Console im Menü Create (Erstellen) Report Template (Report-Vorlage).
  2. Wählen Sie eine der vordefinierten Vorlagen aus und wählen Sie dann OK.
  3. Bestimmen Sie den Speicherort der Datei und vergeben Sie einen Dateinamen. Wählen Sie OK aus, um die Report-Vorlage zu speichern und den Assistenten zu schließen.
  4. Die Report‐Vorlage wird im Chromatography Studio unter der Kategorie Report Designer geöffnet.
TIPP
Weitere Informationen zum Erstellen einer Report-Vorlage finden Sie unter Designing Reports: Open a Report or Create a Report Template in der Chromeleon 7 Hilfe.