Eine Auswertemethode ist ein Parametersatz zur Analyse von Chromatographie-Rohdaten. Eine Auswertemethode umfasst normalerweise Einstellungen zur Signalauswertung, Parameter für die Peakdetektion, eine festgelegte Zusammensetzung von Substanzen mit Peakidentifizierungsparametern sowie Kalibrierungseinstellungen.
Gehen Sie wie beschrieben vor, um eine Auswertemethode zu erstellen:
Vorgehen
- Wählen Sie in der Chromeleon Console im Menü Create (Erstellen) Processing Method (Auswertemethode).
- Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie einen Speicherort für die Datei und geben Sie (optional) einen Kommentar ein.
- Wählen Sie Finish (Beenden) aus, um die Auswertemethode zu speichern und den Assistenten zu schließen.
- Die neue Auswertemethode wird im Chromatography Studio geöffnet.
TIPP
Weitere Informationen zum Erstellen einer Auswertemethode finden Sie unter Creating/Modifying Processing Methods: Create a Processing Method in der Chromeleon 7 Hilfe.