Die Instrumentenmethode ist ein gespeicherter Datensatz mit Anweisungen zur Instrumentensteuerung. Die Instrumentenmethode wird mithilfe des Instrument Method Wizard (Assistent für Instrumentenmethoden) erstellt und kann im Editor für Instrumentenmethoden bearbeitet werden.
Gehen Sie wie beschrieben vor, um eine Instrumentenmethode zu erstellen:
Vorgehen
- Wählen Sie in der Chromeleon Console die Kategorie Instruments (Instrumente) und wählen Sie im Navigationsbereich das Instrument aus, für das eine Instrumentenmethode erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü Create (Erstellen) Instrument Method (Instrumentenmethode). Folgen Sie den Anweisungen auf den einzelnen Seiten des Instrument Method Wizard (Instrumentenmethode-Assistent) und wählen Sie dann Finish (Beenden).
- Die Instrumentenmethode wird im Chromeleon Chromatography Studio geöffnet.
- (Optional) Überprüfen Sie die Instrumentenmethode, indem Sie im Navigationsbereich die Modulansichten der Module auswählen, deren Einstellungen Sie bearbeiten möchten, und bearbeiten Sie dann die Moduleinstellungen, falls erforderlich.
- Wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern) in der Symbolleiste für den Schnellzugriff und legen Sie dann den Speicherort sowie den Namen der Instrumentenmethode fest.
TIPP
Weitere Informationen zum Erstellen einer Instrumentenmethode finden Sie unter Creating/Modifying Instrument Methods: Create an Instrument Method in der Chromeleon 7 Hilfe.