Anhand einer Sequenz wird bestimmt, wie eine Injektionsgruppe verarbeitet werden soll. Die Injektionsliste (siehe Injektionen) stellt das wesentliche Element einer Sequenz dar. Diese Liste gruppiert die Injektionen in der Reihenfolge, in der sie verabreicht werden, und umfasst zudem auch die Injektionsvariablen (Name, Typ usw.), die jede Injektion kennzeichnen. In einer Sequenz können verschiedene Datenpunkte aufgeführt werden.
Sie können Sequenzen in der Chromeleon Console, über Injektionsabfragen, über die LIMS-Arbeitsliste oder unter Verwendung eines eWorkflow (siehe Sequenz erstellen) erstellen.
TIPP
Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen für die Erstellung von Sequenzen finden Sie unter Editing Sequences and Injection Lists: Create a Sequence in der Chromeleon 7 Hilfe.
Eine Sequenz kann nur eine Instanz der folgenden Datentypen enthalten:
- Injection list (Injektionsliste): Eine Gruppe von Injektionen, die in der Reihenfolge analysiert werden, in der sie aufgeführt sind. Eine Sequenz kann nur eine Injektionsliste enthalten.
- Injection results (Injektionsergebnisse): Die für jede Injektion erfassten chromatographischen Daten, wie in der Injektionsliste definiert.
- Assigned Instrument (Zugewiesenes Instrument): Jede Injektion kann eine andere Instrumentenmethode haben, aber es kann immer nur ein Instrument einer Sequenz zugewiesen werden.
- Electronic Report (Elektronischer Report): Die Ergebnisse einer Sequenz, die als elektronischer Ausdruck für die dazugehörige Sequenz gespeichert werden. Mit dem elektronischen Report können Sie die Ergebnisse einer Sequenz mit einer elektronischen Signatur versehen.
Eine Sequenz kann mehrere Instanzen der folgenden Datentypen enthalten:
- Instrument method (Instrumentenmethode): Die Befehle, die zur Steuerung eines Instruments genutzt werden können, während dieses Daten erfasst.
- Processing method (Auswertemethode): Die zur Bewertung der Injektionsergebnisse verwendeten Parameter.
- View settings (Ansichtseinstellungen): Die Einstellungen für die Anzeige der Daten im Chromatography Studio.
- Report template (Report-Vorlage): Die Vorlage, die zum Drucken der Injektionsergebnisse verwendet wird.
- UV Spectral library (UV-Spektrenbibliothek): Eine Gruppe von Spektren, die zur Identifizierung unbekannter Substanzen verwendet wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sequenz über den Sequence Wizard (Sequenz‐Assistent) in der Console zu erstellen:
Vorgehen
- Wählen Sie in der Kategorie Instruments (Instrumente) in der Chromeleon Console im Navigationsbereich das Instrument aus, für das eine Sequenz erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü Create (Erstellen) Sequence (Sequenz).
- Folgen Sie den Anweisungen auf den einzelnen Seiten des Sequenz-Assistenten und wählen Sie dann Finish (Beenden).
- Wählen Sie den Speicherort für die neue Sequenz, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie dann Save (Speichern).
- Die neue Sequenz ist jetzt im Arbeitsbereich der Chromeleon Console zu sehen.
Wenn Sie eine Sequenz mithilfe des Sequence Wizard (Sequenz‐Assistent) in der Chromeleon Console erstellen möchten, müssen zunächst folgende Datendateien vorbereitet werden:
- Instrument Method (Instrumentenmethode)
- Processing Method (Auswertemethode)
- Report template (Report-Vorlage)