Um die Instrumentensteuerung zu ermöglichen, müssen Sie zunächst die Module mit dem Chromeleon Instrument Controller verbinden.
Befolgen Sie die angegebenen Schritte, um die Module zu verbinden:
Vorgehen
  1. Wählen Sie in der Chromeleon Console die Kategorie Instruments (Instrumente) und wählen Sie dann im Navigationsbereich den Namen des gewünschten Instruments aus.
  2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte ePanel zum entsprechenden Modul aus, zum Beispiel Pump (Pumpe).
  3. Gehen Sie je nach Benutzeroberfläche des Instruments folgendermaßen vor:
  4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Connect (Verbinden) aus.
  5. Betätigen Sie den Schieberegler, um das Modul oder Instrument mit Chromeleon zu verbinden.
  6. Eine erfolgreiche Verbindung ist grün gekennzeichnet.
TIPP
Weitere Informationen zum Verbinden der Instrumente finden Sie unter Controlling Instruments in the Console in der Chromeleon 7 Hilfe.