Wenn der Instrument Controller Service nicht aktiv ist, muss er folgendermaßen gestartet werden:
Vorgehen
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Infobereich der Windows-Taskleiste auf das Chromeleon-Symbol.
  2. Wählen Sie Start Chromeleon Instrument Controller (Chromeleon Instrument Controller starten).
Weitere Informationen zum Chromeleon Services Manager, siehe Chromeleon Services Manager.