So starten Sie die Chromeleon-Software:
Vorgehen
- Doppelklicken Sie auf Chromeleon 7
auf dem Desktop.
- –oder–
- Wählen Sie die Windows Start-Taste, öffnen Sie die Liste der Anwendungen und wählen Sie dann Thermo Chromeleon 7 > Chromeleon 7.
- Die Chromeleon Console öffnet sich in einem Fenster.
- –oder–
- Bei aktivierter Benutzerverwaltung werden Sie dazu aufgefordert, sich in der Software anzumelden. Geben Sie die vom Chromeleon-Administrator zur Verfügung gestellten Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) ein, um fortzufahren.