Jede von Chromeleon durchgeführte Analyse erfolgt immer in denselben Grundschritten:
Vorgehen
  1. Chromeleon starten.
  2. Instrument starten.
  3. Sequenz erstellen.
  4. Daten aufnehmen.
  5. Daten verarbeiten.
  6. Ergebnisse überprüfen und melden.
Diese Kurzanleitung bietet die erforderlichen Informationen, um jeden dieser sechs Schritte im Rahmen einer einfachen Analyse durchzuführen. Weitere Informationen zur Verwendung von Chromeleon für Fortgeschrittene, wie zum Beispiel zur Durchführung von komplexeren Analysen, finden Sie in der Chromeleon 7 Online-Hilfe.
HINWEIS
Bei allen Verfahren in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Chromeleon auf dem Computer installiert ist und mindestens ein Instrument mit der Chromeleon Software verbunden und konfiguriert wurde. Weitere Informationen zur Installation von Chromeleon und zum Anschluss sowie zu der Konfiguration von Instrumenten finden Sie in der Chromeleon 7 Installationsanleitung.