Die Chromeleon 7 Hilfe bietet Ihnen nützliche Informationen für die Arbeit mit der Chromeleon 7 Chromatographie-Software (siehe Chromeleon 7 Hilfe). Sie können die Chromeleon 7 Hilfe aus dem Hilfe-Menü, oder über ein Dialogfeld oder einen Bereich, in dem Sie gerade arbeiten (so genannte „kontextabhängige Hilfe“) öffnen. Wenn Sie die Hilfe über das Hilfe-Menü öffnen, können Sie den Inhalt über die Registerkarten Inhalt, Index oder Suche durchsuchen. Wenn Sie die Hilfe über das Dialogfeld oder den Bereich öffnen, in dem Sie gerade arbeiten, wird das gewünschte Thema direkt geöffnet.
Abbildung Fenster Chromeleon 7 Hilfe
Fenster Chromeleon 7 Hilfe
Sie können die kontextabhängige Hilfe auf eine der folgenden Arten öffnen:
Vorgehen
  1. Drücken Sie die Taste F1, während Sie sich in dem Teil der Software befinden, für den Sie die Hilfe aufrufen möchten.
  2. Wählen Sie das Fragezeichen () in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds, für das Sie die Hilfe aufrufen möchten.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Help (Hilfe) auf einer aktiven Assistentenseite, für die Sie die Hilfe aufrufen möchten.
HINWEIS
Nicht alle Assistentenseiten haben eine Hilfe-Schaltfläche.