eWorkflows sind elektronische Verfahren zur Automatisierung von Arbeitsschritten, die im Labor rund um die Chromatographie ablaufen.
Ein eWorkflow umfasst diverse Vorlagen (zum Beispiel Vorlagen für Instrumentenmethoden, Ansichtseinstellungen oder Reports) und einen Satz von Regeln. Anhand von Regeln werden verschiedene Parameter eines eWorkflows definiert, beispielsweise das Sequenzlayout (zum Beispiel die maximale Anzahl an Injektionen des Typs Unknown, die zwischen Kalibrierstandards erlaubt ist) und die Liste der Instrumente im Netzwerk, die für eine Analyse geeignet sind, bestimmt. Wenn Sie einen eWorkflow starten, wird eine Sequenz mit vordefinierten verknüpften Dateien und einer gut definierten Struktur erstellt.
Die Liste mit den vorhandenen eWorkflows ist im Navigationsbereich sichtbar. Eine Übersicht der Instrumente (und deren Status), die mit dem ausgewählten eWorkflow verwendet werden können, wird im Arbeitsbereich angezeigt. Von hier aus können Sie einen eWorkflow starten, in dem Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang zum Erstellen einer individuellen Sequenz geleitet werden.
TIPP
Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von eWorkflows finden Sie unter Creating eWorkflows in der Chromeleon 7 Hilfe.
Mithilfe von eWorkflow-Tags können Sie eWorkflows in Gruppen einteilen, wodurch sich eine lange Liste von eWorkflows so eingrenzen lässt, dass Ihnen oder einer bestimmten Anwendergruppe nur die wirklich relevanten eWorkflows angezeigt werden.
TIPP
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Managing Data: Organize eWorkflows in der Chromeleon 7 Hilfe.