Eine Sequenz ist eine Reihe von Injektionen, die zusammen in einer Serie analysiert und verarbeitet werden. Jede Injektion erscheint in einer Reihe in der Sequenz (sich wiederholende Injektionen erscheinen in mehreren Reihen). Injektionen können zu einem der folgenden Injektionstypen gehören:
Unknown (Unbekannt): Eine Injektion, deren Substanzen erst während der Analyse auf Quantität und Präsenz oder Abwesenheit (und deren Menge) überprüft werden müssen.
Calibration Standard (Kalibrierstandard): Eine Injektion mit einer bereits bekannten Konzentration einer Substanz. Kalibrierstandards werden bei der Erzeugung von Kalibrierkurven verwendet.
Check Standard (Kontrollstandard): Eine Injektion mit bekannten Konzentrationen von Substanzen. Kalibrierstandards kommen bei der Überprüfung von Kalibrierungen zum Einsatz.
Blank (Blindprobe): Eine Injektion, die zur Bestimmung des Hintergrundsignals (Basislinie) dient und/oder gewährleistet, dass unerwünschte Substanzen nicht detektiert werden. Blindinjektionen können stattfinden, ohne dass eine tatsächliche Injektion erfolgt.
Matrix: Die Injektionsmatrix. Die Peakflächen in der Matrix können von den dazugehörigen Peakflächen in allen anderen Injektionen der Sequenz abgezogen werden.
Unspiked (Nicht aufgestockt): Eine Probe des Typs Unknown (Unbekannt), die mithilfe der Standard-Additionsmethode analysiert werden soll.
Spiked (Aufgestockt): Eine Probe des Typs Unknown (Unbekannt), die mithilfe der Standard-Additionsmethode analysiert werden soll und deren Mengen an hinzugefügten Substanzen bekannt sind.