Ein Datendepot (
) ist ein Container für alle Daten. Über die Kategorie Data (Daten) können Sie auf alle Daten zugreifen, die in jedem verbundenen Datendepot gespeichert sind.
Ein Datendepot kann folgende Objekte enthalten:
Folder (Ordner): Behälter zur Speicherung von Objekten. Ermöglicht es, Daten in einem Datendepot zu organisieren.
Sequence (Sequenz): Eine Reihe von Injektionen, die zusammen gehören. Eine typische Sequenz enthält eine Instrumentenmethode, eine Auswertemethode, eine Report-Vorlage und eine Datei mit Ansichtseinstellungen.
Instrument Method (Instrumentenmethode): Eine Sammlung von zeitabhängigen Kommandos für ein Instrument, die während einer chromatographischen Analyse abgearbeitet werden.
Processing Method (Auswertemethode): Eine Sammlung von Parametern (auch Parametern zur Peakdetektion und -kalibrierung) für die Auswertung eines Chromatogramms.
Report Template (Report-Vorlage): Eine Datei, die bestimmt, wie Daten angezeigt, gedruckt oder exportiert werden. Eine Report-Vorlage kann auch Berechnungen beinhalten. Wenn sie einer Sequenz zugewiesen ist (zum Beispiel. zur Ansicht, zum Drucken oder zum Exportieren der Ergebnisse), wird die Ausgabe als Report bezeichnet.
Electronic Report (Elektronischer Report): Eine elektronische Version der Sequenzergebnisse.
View Settings (Ansichtseinstellungen): Diese Einstellungen legen fest, wie die Daten auf dem Bildschirm angezeigt werden, einschließlich Einstellungen für interaktive Ergebnistabellen, Chromatogramme, Kalibrationskurven und so weiter.
UV Spectral Library (UV-Spektrenbibliothek): Eine Reihe von Spektren, die zur Identifizierung von Peaks benötigt werden.
Query (Abfrage): Eine Suche in den Datendepots nach Injektionen, die mit bestimmten Kriterien übereinstimmen.
Instrument Audit Trails: Ein Protokoll zu den Instrumentenereignissen wie Systemeinstellungen, ausgeführte Befehle und Fehlermeldungen.