Über den Instrument Configuration Manager können Sie Instrumente und Module hinzufügen, konfigurieren oder löschen, eine Verbindung zu den Instrumenten herstellen und Änderungen, die im Configuration Manager an den Instrumenten vorgenommen wurden, nachverfolgen.
Das Fenster des Instrument Configuration Manager ist in 5 Bereiche unterteilt (siehe Instrument Configuration Manager).
Abbildung Fenster Chromeleon Instrument Configuration Manager
12345
No.DescriptionNo.Description
1
Titelleiste: Durch Klick mit der rechten Maustaste in die Titelleiste können Sie das Fenster Instrument Configuration Manager Services Manager minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder seine Größe verändern.
4
Navigationsbereich: Im Navigationsbereich können Sie die Namen aller Computer sehen, auf denen ein Instrument Controller Service läuft und die derzeit an einen Instrument Controller angeschlossen sind.
2
Menüleiste: In der Menüleiste sind Befehle aufgelistet. Sie können Dateien öffnen oder importieren, die Geräteeinrichtung ändern und die Ansicht verschiedener Befehle in der Menüleiste verwalten. Sie können auch den Instrument Controller verwalten und die Hilfe zum Instrument Configuration Manager öffnen.
5
Arbeitsbereich: Zeigt Details des Konfigurationsprozesses an.
3
Symbolleiste: Sie können Module, Geräte und gemeinsam nutzbare Schnittstellen zu einem Gerät hinzufügen, indem Sie die Schaltflächen in der Symbolleiste auswählen.
TIPP
Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Chromeleon Instrument Configuration Manager finden Sie in der Hilfe zum Chromeleon Instrument Configuration Manager.