Die Chromeleon-Dienste laufen im Hintergrund ohne direkte Benutzeroberfläche. Der Status der einzelnen Dienste wird über ein Symbol neben dem Namen angezeigt. Die Symbole werden wie folgt angezeigt:
- Das grüne Symbol zeigt an, dass der Dienst läuft.
- Das graue Symbol zeigt an, dass ein Dienst gestoppt ist.
- Das orangefarbene Symbol zeigt an, dass der Dienst gerade gestartet oder gestoppt wird.
- Das schwarze Symbol zeigt an, dass der Dienst nicht installiert ist oder nicht gemeldet werden kann.