Der Chromeleon-Dienst Instrument Controller Service ermöglicht alle Echtzeitprozesse des Instruments (Kommunikation, Steuerung und Datenaufnahme). Er läuft als Windows-Hintergrunddienst auf jedem beliebigen PC, an dem Instrumente angeschlossen sind. Der Status dieses Dienstes wird über ein Symbol ( oder ) im Infobereich der Windows-Taskleiste gekennzeichnet.